Merck
673218
Sigma-Aldrich
1,5-ナフチリジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,600
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2
CAS番号:
分子量:
130.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
69-75 °C
SMILES記法
c1cnc2cccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1-6H
InChI Key
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673218-1G:
673218-VAR:
673218-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)