Merck
670855
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-1-ペンタノール
technical, ≥80% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,400
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11BrO
CAS番号:
分子量:
167.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥80% (GC)
屈折率
n20/D 1.482
官能基
bromo
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCCCBr
InChI
1S/C5H11BrO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
InChI Key
WJVQJXVMLRGNGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 - 122.0 °F
引火点(℃)
40 - 50 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
670855-5G:
670855-1G:
670855-BULK:
670855-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tian Hua et al.
Cell, 180(4), 655-665 (2020-02-01)
Human endocannabinoid systems modulate multiple physiological processes mainly through the activation of cannabinoid receptors CB1 and CB2. Their high sequence similarity, low agonist selectivity, and lack of activation and G protein-coupling knowledge have hindered the development of therapeutic applications. Importantly