Merck
670138
Sigma-Aldrich
Boc-pentafluoro-L-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
別名:
(S)-2-(Boc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,100
¥27,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14F5NO4
CAS番号:
分子量:
355.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m0/s1
InChI Key
UZDKQMIDSLETST-LURJTMIESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670138-VAR:
670138-BULK:
670138-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)