Merck
468800
Sigma-Aldrich
4-フロロ-D-フェニルアラニン 塩酸塩
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
219.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
4-フロロ-D-フェニルアラニン 塩酸塩, 99%
アッセイ
99%
形状
powder
光学活性
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
white
mp
245 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
InChI Key
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
468800-500MG:
468800-BULK:
468800-VAR:
試験成績書(COA)