Merck
798215
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-F)-OH
別名:
Fmoc-4-フルオロ-L-フェニルアラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20FNO4
CAS番号:
分子量:
405.42
Beilstein:
8287377
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3