Merck
669172
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3'-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-5,5',6,6',7,7',8,8'-オクタヒドロ-1,1'-ビ-2-ナフトール
97%
別名:
(S)-3,3'-ビス(3,5-ジメチルフェニル)-5,6,7,8,5',6',7',8'-オクタヒドロ-[1,1']ビナフタレニル-2,2'-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H38O2
分子量:
502.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
218-222 °C
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)-c2cc3CCCCc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5CCCCc45)-c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C36H38O2/c1-21-13-22(2)16-27(15-21)31-19-25-9-5-7-11-29(25)33(35(31)37)34-30-12-8-6-10-26(30)20-32(36(34)38)28-17-23(3)14-24(4)18-28/h13-20,37-38H,5-12H2,1-4H3
InChI Key
RSHMDLJRFPHHRE-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
669172-100MG:
669172-BULK:
669172-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.
We present an article concerning BINOL and Derivatives.