スキップする
C8128
5α-コレスタン-3-オン
crystalline
別名:
3-ケト-5α-コレスタン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥13,500
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥190,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
crystalline
¥13,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
crystalline
Quality Segment
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C7259C75004188174
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
128-130 °C (lit.)
mp
-
mp
125-127 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C8128-25G: + C8128-BULK: + C8128-25G-PW: + C8128-1G: + C8128-VAR: + C8128-5G: + C8128-1G-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)