Merck
668206
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-(3,5-ジオキサ-4-ホスファシクロヘプタ[2,1-a:3,4-a']ジナフタレン-4-イル)ジメチルアミン
97%
別名:
(R)-MonoPhos®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18NO2P
CAS番号:
分子量:
359.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
190 °C (dec.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)P1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
InChI Key
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
法的情報
DSM社とのライセンス契約により、研究目的に限り販売しています。
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
668206-100MG:
668206-250MG:
668206-VAR:
668206-5G:
668206-BULK:
668206-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.