Merck
744646
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-dibenzo[b,f]azepine
≥95% (elemental analysis)
別名:
5-(11bS)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl-5H-dibenz[b,f]azepine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H22NO2P
CAS番号:
分子量:
507.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95% (elemental analysis)
形状
powder
組成
carbon content, 76.4-84.5 wt. %
SMILES記法
C1(C=CC=C2)=C2C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3OP5N6C7=C(C=CC=C7)C=CC8=C6C=CC=C8)=C(O5)C=C1
InChI
1S/C34H22NO2P/c1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35/h1-22H
InChI Key
KOVOHCVLXRKTGN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Phosphorous precursor for ligand synthesis
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
744646-BULK:
744646-100MG:
744646-VAR:
744646-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mariz, R., et al.
Organometallics, 27, 6605-6613 (2008)
Drinkel, E., et al.
Organometallics, 29, 2503-2514 (2010)