Merck
667668
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate, 3-oxide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3O3
CAS番号:
分子量:
193.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
128 °C (dec.)
SMILES記法
COC(=O)n1n[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(12)10-6-4-2-3-5-7(6)11(13)9-10/h2-5H,1H3
InChI Key
FJAORCXXKUNDMQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • カルボニル化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
667668-BULK:
667668-5G:
667668-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)