Merck
ALD00616
Sigma-Aldrich
Ethyl (R,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥61,190
¥61,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥61,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17NO3S
CAS番号:
分子量:
267.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥61,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
62-65 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(\N=C\C(=O)OCC)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C13H17NO3S/c1-5-17-12(15)8-14-18(16)13-10(3)6-9(2)7-11(13)4/h6-8H,5H2,1-4H3/b14-8+
InChI Key
OUMNTVUUJPMNPJ-RIYZIHGNSA-N
アプリケーション
Ethyl (R,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate is a chiral glyoxylate-derived sulfinimine reagent used for the synthesis of optically pure amino acids through a decarboxylative radical cross-coupling reaction.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00616-250MG:
ALD00616-BULK:
ALD00616-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shengyang Ni et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(44), 14560-14565 (2018-09-14)
The direct union of primary, secondary, and tertiary carboxylic acids with a chiral glyoxylate-derived sulfinimine provides rapid access into a variety of enantiomerically pure α-amino acids (>85 examples). Characterized by operational simplicity, this radical-based reaction enables the modular assembly of