Merck
642037
Sigma-Aldrich
L-Lysine-6-13C dihydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP), 98% L-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
220.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.Cl.N[13CH2]CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i4+1;;
InChI Key
JBBURJFZIMRPCZ-NHAQXJHSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642037-BULK:
642037-VAR:
試験成績書(COA)