Merck
665843
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)benzonitrile
97%
別名:
4-Cyano-N-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥28,700
¥28,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥28,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
87-91 °C
官能基
amine
nitrile
SMILES記法
CNc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,10H,1H3
InChI Key
JEDXDYXIRZOEKG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
665843-5G:4548173288673
665843-VAR:
665843-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)