Merck
665606
Sigma-Aldrich
4-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10FN · HCl
CAS番号:
分子量:
139.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
163-167 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].FC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI Key
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665606-VAR:
665606-BULK:
665606-1G:
665606-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)