Merck
238554
Sigma-Aldrich
硝酸ランタン(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Lanthanum nitrate hydrate, Lanthanum trinitrate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥17,400
500 G
¥49,200
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥17,400
500 G
¥49,200
About This Item
化学式:
La(NO3)3·xH2O
CAS番号:
分子量:
324.92 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
(powder, crystals or chunks)
組成
Degree of hydration, 3-5
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI Key
HVMFKXBHFRRAAD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
硝酸ランタン(III)水和物は、水に非常に溶けやすい、白色の結晶固体です。触媒、セラミックス、化学合成におけるランタンイオンの供給源などのさまざまな分野でも利用されています。
アプリケーション
硝酸ランタン(III)水和物は以下に使用できます:
  • ジルコン酸ランタンナノ粒子を合成するための出発材料。[1]
  • 発光性のランタン-トリカルボキシトリフェニルアミン(La-TCA)配位ポリマーナノシートを調製するための前駆体。[2]
  • 化学センサー用の酸化ペロブスカイト型LaFeO3樹枝状結晶の作製。[3]
  • クエン酸ゾル–ゲル法の使用によるLaMnO3ペロブスカイト触媒の合成および共沈法によるLa0.6Sr0.4MnO3ペロブスカイトの合成。LaMnO3ペロブスカイト触媒は、炭化水素系の揮発性有機化合物の排出制御のためのプロパンの酸化に使用されています。[4]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
238554-500G:
238554-VAR:
238554-5G:
238554-BULK:
238554-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jie Jian et al.
Nature communications, 10(1), 2609-2609 (2019-06-15)
Addressing the intrinsic charge transport limitation of metal oxides has been of significance for pursuing viable PEC water splitting photoelectrodes. Growing a photoelectrode with conductive nanoobjects embedded in the matrix is promising for enhanced charge transport but remains a challenge
Precisely tailored LaFeO3 dendrites using urea and piperazine hexahydrate for the highly selective and sensitive detection of trace level acetone
K Palani Thiruppathi and Devaraj Nataraj
Materials Advances, 1, 2971-2982 (2020)
Multi-responsive luminescent coordination polymer nanosheets for selective detection of nitroaromatics
Ting Pan, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 58, 7809-7812 (2022)
Lanthanum zirconate nanoparticles and ceramics produced using a nitrate-modified alkoxide synthesis route
Elena-Daniela Ion, et al
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 44, 203-209 (2007)
Facile coprecipitation synthesis of La0.6Sr0.4MnO3 perovskites with high surface area
Fei Huang, et al.
Materials Letters, 210, 287-290 (2018)
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。