Merck
664987
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine]ruthenium(II)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H48Cl2N2P2Ru
CAS番号:
分子量:
550.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
247-263 °C
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
InChI
1S/2C10H24NP.2ClH.Ru/c2*1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;;;/h2*7-8,11H2,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
664987-VAR:
664987-BULK:
664987-1G:
664987-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.