詳細
amino surface groups
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
保管温度
2-8°C
法的情報
キットの構成要素は別途購入可能です。
- 412368PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0.0 solution, 20 wt. % in methanol 1 gSDS
- 412384PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 1.0 solution, 20 wt. % in methanol 1 gSDS
- 412406PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.0 solution, 20 wt. % in methanol 1 gSDS
- 412422PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.0 solution, 20 wt. % in methanol 1 gSDS
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
磁気ハイパーサーミアと、化学療法、非侵襲的MRI、および電気化学的バイオセンシングとを併用したがん療法における多機能磁性流体の性能評価を行いました。