詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
liquid
分子量
generation 1.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
表面基数
8
屈折率
n20/D 1.362
bp
64.7 °C
密度
0.82 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C62H128N26O12/c63-13-21-71-51(89)1-33-83(34-2-52(90)72-22-14-64)45-29-79-59(97)9-41-87(42-10-60(98)80-30-46-84(35-3-53(91)73-23-15-65)36-4-54(92)74-24-16-66)49-50-88(43-11-61(99)81-31-47-85(37-5-55(93)75-25-17-67)38-6-56(94)76-26-18-68)44-12-62(100)82-32-48-86(39-7-57(95)77-27-19-69)40-8-58(96)78-28-20-70/h1-50,63-70H2,(H,71,89)(H,72,90)(H,73,91)(H,74,92)(H,75,93)(H,76,94)(H,77,95)(H,78,96)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,99)(H,82,100)
InChI Key
QVWIZHOFYGKROL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 金デンドリマーナノコンポジット:ethylenediamineコアを持つPAMAMデンドリマーを用いた金デンドリマーナノコンポジットの合成と形態学的特性解析に関する研究で、それらの潜在的生物医学用途を評価しています(Vasile, Serafim, Petre, Giol, 2014)。
- DNA相互作用モデリング:DNAと異なる世代のpoly(amido amine)デンドリマーとの間で形成された複合体の解析で、1.0世代デンドリマーを含むDNAのラッピングと貫入のモデリングに注目しています(Qamhieh, Nylander, Black, Attard, 2014)。
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412384-25G:4548173147161
412384-50G:
412384-2G:
412384-VAR:
412384-1G:
412384-BULK:
412384-5G:4548173147178
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.