Merck
661147
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-6-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrF3N
CAS番号:
分子量:
225.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
48-52 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-1-2-4(11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
661147-VAR:
661147-500MG:
661147-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)