おすすめの製品
mp
>300 °C
SMILES記法
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.C2COc3cccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c3-c6c(OC2)cccc6P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C39H32O2P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-16-30(17-6-1)42(31-18-7-2-8-19-31)36-26-13-24-34-38(36)39-35(41-29-15-28-40-34)25-14-27-37(39)43(32-20-9-3-10-21-32)33-22-11-4-12-23-33;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-14,16-27H,15,28-29H2;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BOERIKXMDOKSHH-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
659711-100MG:
659711-500MG:
659711-VAR:
659711-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ