Merck
658731
Sigma-Aldrich
(±)-exo,exo-2,3-Camphanediol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,200
¥12,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
262-268 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8-,10+/m0/s1
InChI Key
AYEOSGBMQHXVER-AZQAYCESSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658731-5G:
658731-VAR:
658731-1G:
658731-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)