Merck
657190
Sigma-Aldrich
Poly(sebacic acid), diacetoxy terminated
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,700
¥27,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,700
About This Item
化学式:
C2H3O2 (C10H16O3)n C2H3O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥27,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
アプリケーション
Biodegradable polymer for drug delivery applications.[1]
Poly(sebacic acid) (diacetoxy-terminated) (PSA) may be used as a coating, to ensure erosion and subsequent drug release on only one direction of the coated biomedical device for the treatment of periodontitis.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
657190-BULK:
657190-VAR:
657190-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The degradation rate of polyanhydride (poly (sebacic acid), diacetoxy terminated, PSADT).
Peng Y, et al.
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 28(4), 793-797 (2013)
Design of a multiple drug delivery system directed at periodontitis.
Sundararaj SC, et al.
Biomaterials, 34(34), 8835-8842 (2013)
Matt J Kipper et al.
Biomaterials, 23(22), 4405-4412 (2002-09-11)
The fabrication, morphological characterization, and drug release kinetics from microspheres of three bioerodible polyanhydrides, poly[1,6-bis(p-carboxyphenoxy)hexane] (poly(CPH)), poly(sebacic anhydride) (poly(SA)), and the copolymer poly(CPH-co-SA) 50:50 (CPH:SA 50:50) is reported. The fabrication technique yields microspheres with different morphologies for each of the