Merck
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
95%
別名:
(3R)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,500
¥14,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
屈折率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
166 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI Key
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.1 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
51.7 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
656712-VAR:
656712-BULK:
656712-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)