Merck
655821
Sigma-Aldrich
2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸 ナトリウム塩 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
2-メチル-2-[(1-オキソ-2-プロペニル)アミノ]-1-プロパンスルホン酸ナトリウム, アクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウム, ナトリウム2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥8,860
1 L
¥19,900
¥8,860
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥8,860
1 L
¥19,900
About This Item
化学式:
H2C=CHCONHC(CH3)2CH2SO3Na
CAS番号:
分子量:
229.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,860
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4220 (lit.)
密度
1.2055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].CC(C)(CS([O-])(=O)=O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
詳細
2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩(AMPS Na)は、スルホン酸モノマーの種類に属するモノマーです。ポリアクリルアミドコポリマー、ポリ(AMPS)、AMPS修飾ポリマー、ハイドロゲルなどのさまざまなポリマーの生成に一般的に使用されています。これらのポリマーは、塗料、接着剤、織物、製紙、パーソナルケア製品、コーティング、および接着用途に使用されています。さらに、AMPS Naは、他のアクリルモノマーと組み合わせたコモノマーとして、紙コーティングおよび塗料エマルションの耐スクラブ性および分散剤性能を強化するためにも使用されています。導電性ポリマーのドーパントやプロトン付加剤として使用できます。さまざまな電子的用途で使用されています。[1][2]
アプリケーション
2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩(AMPS Na)は以下に使用できます:
  • 生物工学、バイオ医薬品、および水の精製に利用可能な高分子電解質コポリマーゲルの形成におけるモノマーとして。
  • ショットキーダイオード、湿度センサー、リチウムイオン電池の製造にも使用。
  • 染料の吸着剤として利用できる可能性のあるハイドロゲルナノ複合材料の合成におけるモノマー。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
655821-VAR:
655821-BULK:
655821-1L:
655821-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aurora Mejia et al.
ACS omega, 4(6), 11119-11125 (2019-08-29)
High molar masses homopolymers of both acrylamide (AM) and 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate (AMPS) as well as poly(AM-stat-AMPS) exhibiting a large range copolymer composition has been obtained via the optimization of a purely adiabatic gel process. Monomer concentrations ranging from 2.0 to 3.47
Hongjie Wang et al.
Journal of environmental sciences (China), 21(11), 1473-1479 (2010-01-30)
A novel adsorbent (AMPS-silica) was synthesized by bounding AMPS (2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid) onto silica surface, which functioned with y-methacryloxypropyltrimethoxysilane reagent. The adsorbent was characterized by nitrogen adsorption/desorption measurement, thermogravimetric analysis (TGA) and potentiometric titration analysis. The TGA result indicated that the
Rakesh N Shinde et al.
Journal of hazardous materials, 233-234, 131-139 (2012-07-28)
Selective preconcentration of a target analyte in the solid phase is an effective route not only to enhance detection limit of the conventional analytical method but also for elimination of interfering matrix. An adsorptive membrane was developed for selective preconcentration
Polymeric absorbent for water sorption based on chemically crosslinked poly (acrylamide/2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid sodium salt) hydrogels
Uzum OB, et al.
Polymer Bull., 57(5), 703-712 (2006)
Cyclic voltammetry and impedance studies of electrodeposited polypyrrole nanoparticles doped with 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid sodium salt
Ebrahim SM, et al.
Thin Solid Films, 518(15), 4100-4105 (2010)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf