Merck
656453
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリス(4-ヨードフェニル)ベンゼン
greener alternative
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H15I3
CAS番号:
分子量:
684.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 100
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
254-260 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Ic1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(I)cc3)-c4ccc(I)cc4
InChI
1S/C24H15I3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H
InChI Key
KGLWDSJGGFTHHD-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Enhanced Energy Efficiency”, “Use of Renewable Feedstock” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
アプリケーション
C3-対称性を持つナノサイズ多環芳香族および分子プロペラを合成するためのビルディングブロックです。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
656453-1G:4548173989952
656453-BULK:
656453-5G:4548173989969
656453-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
European Journal of Organic Chemistry, 4003-4003 (2004)
Christopher D Simpson et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(10), 3139-3147 (2004-03-12)
In a polymer analogous approach, large dendritic oligophenylenes containing benzene and tetraphenylmethane cores are transformed via oxidative cyclodehydrogenation to novel propeller-shaped molecules with large polycyclic aromatic hydrocarbon units as "blades". Structure analysis is performed by a combination of MALDI-TOF mass