Merck
656399
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-2′-deoxyadenosine
96%
別名:
2′-Deoxy-2-fluoroadenosine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥36,000
¥36,000
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥36,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12FN5O3
CAS番号:
分子量:
269.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,000
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
mp
218 °C (dec.)
SMILES記法
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12FN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI Key
ZWPYUXAXLRFWQC-KVQBGUIXSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656399-VAR:
656399-250MG:
656399-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)