Merck
655872
Sigma-Aldrich
N-Boc-ピペリジン
98%
別名:
1-Boc-ピペリジン, N-(tert-ブトキシカルボニル)ピペリジン, N-Boc-テトラヒドロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO2
CAS番号:
分子量:
185.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H2,1-3H3
InChI Key
RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • 経口で活性をもつアセチルl-CoAカルボキシラーゼ1/2非選択的阻害剤のピペラジン誘導体
  • 2-アリールピペリジンおよび2-ビニルピペリジン
  • アロステリックIGF-1R阻害剤
以下の反応物質です。
  • アリール化および共役付加反応
  • 不斉脱プロトン化
  • エナンチオ選択的な分子間および分子内のアルドール反応
二段階α-アリール化工程で使用する基質です
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
655872-BULK:
655872-VAR:
655872-25G:
655872-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 47, 455-455 (2006)