Merck
365270
Sigma-Aldrich
α-ブロモフェニル酢酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,710
¥7,710
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,710
About This Item
化学式:
C6H5CH(Br)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,710
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
113 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI Key
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
α-ブロモフェニル酢酸メチルはエステルです。α-ブロモフェニル酢酸メチルと3,5-ジメチルフェニルボロン酸のパラジウム触媒ホモカップリング反応が報告されています。[1]
アプリケーション
α-ブロモフェニル酢酸メチルは、メチルメタクリレート(MMA)とエチレングリコールジメタクリレート(EGDMA)の原子移動ラジカル重合(ATRP)のESR研究中に開始剤として使用できます。[2]超臨界二酸化炭素中でのMMAの単独重合の試薬として使用できます。[3]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
365270-5G:
365270-1G:
365270-VAR:
365270-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ESR study on diffusion-controlled atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate.
Wang AR and Zhu S.
Macromolecules, 35(27), 9926-9933 (2002)
A novel palladium-catalyzed homocoupling reaction initiated by transmetallation of palladium enolates.
Lei A and Zhang X.
Tetrahedron Letters, 43(14), 2525-2528 (2002)
Atom transfer radical polymerization of MMA with a macromolecular ligand in a fluorinated solvent and in supercritical carbon dioxide.
Grignard B, et al.
Eur. Polymer J., 44(3), 861-871 (2008)