Merck
655848
Sigma-Aldrich
6-(Di-Boc-amino)-2-bromopyridine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21BrN2O2
CAS番号:
分子量:
341.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C15H21BrN2O4/c1-14(2,3)21-12(19)18(13(20)22-15(4,5)6)11-9-7-8-10(16)17-11/h7-9H,1-6H3
InChI Key
MRXCEYKGPXZUBZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655848-25G:
655848-5G:
655848-BULK:
655848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)