Merck
670960
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol
≥99.0%
別名:
(S)-2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl}pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,600
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H15F12NO
CAS番号:
分子量:
525.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
光学純度
ee: ≥99.0% (HPLC)
mp
113-117 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H15F12NO/c22-18(23,24)12-4-10(5-13(8-12)19(25,26)27)17(35,16-2-1-3-34-16)11-6-14(20(28,29)30)9-15(7-11)21(31,32)33/h4-9,16,34-35H,1-3H2/t16-/m0/s1
InChI Key
ITXPGQOGEYWAKW-INIZCTEOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670960-1G:
670960-BULK:
670960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)