Merck
739995
Sigma-Aldrich
3-メトキシフェニルボロン酸 ピナコール エステル
別名:
2-(3-メトキシフェニル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,330
5 G
¥11,300
¥3,330
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,330
5 G
¥11,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19BO3
CAS番号:
分子量:
234.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
¥3,330
在庫数0
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.502
密度
1.028 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5/h6-9H,1-5H3
InChI Key
DMKREZLZDOSDQU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
739995-1G:
739995-BULK:
739995-5G:
739995-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)