Merck
655708
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate-13C5
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2(13CH213CO2C2H5)2
分子量:
193.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
OUWSNHWQZPEFEX-ODDIWHJLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)