Merck
485950
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
L-ロイシン-15N, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥144,000
¥144,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥144,000
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
354.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥144,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i22+1
InChI Key
CBPJQFCAFFNICX-VIKCBUFNSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
485950-1G-PW:
485950-BULK:
485950-1G:
485950-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)