Merck
333778
Sigma-Aldrich
Uracil-15N2
98 atom % 15N
別名:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H415N2O2
CAS番号:
分子量:
114.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
InChI Key
ISAKRJDGNUQOIC-MPOCSFTDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
333778-50MG:
333778-BULK:
333778-VAR:
333778-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ken Shiraiwa et al.
Scientific reports, 11(1), 3132-3132 (2021-02-06)
Combination therapy of tegafur/uracil (UFT) and leucovorin (LV) is widely used to treat colorectal cancers. Although this therapy has a significant therapeutic effect, severe adverse effects occur frequently. Therapeutic drug monitoring (TDM) may help to prevent adverse effects. A useful