Merck
724173
Sigma-Aldrich
パルミトレイン酸-13C16
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
cis-9-ヘキサデセン酸-13C16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)513CH=13CH(13CH2)713COOH
CAS番号:
分子量:
270.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 20 °C
質量シフト
M+16
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChI Key
SECPZKHBENQXJG-TXLJUQNKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
724173-VAR:
724173-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)