Merck
654728
Sigma-Aldrich
Potassium 4-tert-butylphenyltrifluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H9C6H4BF3K
CAS番号:
分子量:
240.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
>230 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].CC(C)(C)c1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C10H13BF3.K/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)11(12,13)14;/h4-7H,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
RQPOMNZPBPIWDB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
654728-10G:
654728-VAR:
654728-BULK:
654728-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
関連コンテンツ
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.