Merck
654655
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cbz-3-ピロリジノール
95%
別名:
(R)-1-カルボベンゾキシ-3-ピロリジノール, (R)-1-ベンジルオキシカルボニル-3-ピロリジノール, (R)-N-Z-3-ピロリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥37,300
¥37,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥37,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO3
CAS番号:
分子量:
221.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥37,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
74-79 °C
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
O[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,14H,6-9H2/t11-/m1/s1
InChI Key
MBLJFGOKYTZKMH-LLVKDONJSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
654655-1G:
654655-VAR:
654655-5G:
654655-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)