Merck
127396
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium nitrate
別名:
DPIN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥16,400
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥16,400
About This Item
化学式:
(C6H5)2INO3
CAS番号:
分子量:
343.12
Beilstein:
3922747
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
mp
150-154 °C (lit.)
λmax
203 nm
226 nm (2nd)
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3)4/h1-10H;/q+1;-1
InChI Key
CQZCVYWWRJDZBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Diphenyliodonium nitrate (DPIN) is a photoacid generator (PAG) that goes through photolysis reaction which can be used in the lithographic formation of UV reactive polymers. It can also be used in forming a light tuned self-assembled polyelectrolytic structures.[1][2]
アプリケーション
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
DIPN can be used in the photo patterning of UV tuned shape memory hydrogels which can potentially be used in 3D printing.[1][2][3]
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
127396-VAR:
127396-BULK:
127396-25G:4548173992594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xingyi Li et al.
Briefings in bioinformatics, 21(2), 566-583 (2019-02-19)
Genes that are thought to be critical for the survival of organisms or cells are called essential genes. The prediction of essential genes and their products (essential proteins) is of great value in exploring the mechanism of complex diseases, the
Dipeptide hydrogelation triggered via ultraviolet light
Raeburn J, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(75), 9355-9357 (2012)
UV-controlled shape memory hydrogels triggered by photoacid generator
Feng W, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(100), 81784-81789 (2015)
Alginate-graphene oxide hydrogels with enhanced ionic tunability and chemomechanical stability for light-directed 3D printing
Valentin TM, et al.
Carbon, 143, 447-456 (2019)
Robin C Anderson et al.
Journal of food protection, 75(4), 758-761 (2012-04-11)
Food producing animals can be reservoirs of Campylobacter, a leading bacterial cause of human foodborne illness. Campylobacter spp. utilize amino acids as major carbon and energy substrates, a process that can be inhibited by thymol and diphenyliodonium chloride (DIC). To