Merck
651168
Sigma-Aldrich
(3-Cyanophenyl)boronic acid, neopentyl glycol ester
95%
別名:
2-(3-Cyanophenyl)-5,5′-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O2BN
CAS番号:
分子量:
215.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
85-87 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
CC1(C)COB(OC1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H14BNO2/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-5-3-4-10(6-11)7-14/h3-6H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
RTYUBKQTFNAFQC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
651168-BULK:
651168-250MG:4548173287553
651168-VAR:
651168-1G:4548173287546
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)