Merck
650757
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3-nitrobenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO4
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(C=O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
RPJKVMCCDKVUJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650757-1G:
650757-VAR:
650757-5G:
650757-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)