Merck
644188
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,410
5 G
¥23,500
¥5,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,410
5 G
¥23,500
About This Item
化学式:
ClC6H3(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
156.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
133-137 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Oc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
InChI Key
VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644188-VAR:
644188-5G:
644188-BULK:
644188-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liang-Chieh Chen et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 708-708 (2018-07-19)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder with multiple etiologies. Beta-amyloid (Aβ) self-aggregation and overexpression of class IIa histone deacetylases (HDACs) are strongly implicated with AD pathogenesis. In this study, a series of novel diarylheptanoid derivatives were designed, synthesized