Merck
649589
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bis(3-methylsulfinyl)propionate, polymer-bound
extent of labeling: ~0.87 mmol/g S loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.87 mmol/g S loading
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)