Merck
648825
Sigma-Aldrich
5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
別名:
2-(5-Methyl-pyridin-2-yl)-6-phenyl-(1,3,6,2)dioxazaborolane, 5-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19BN2O2
CAS番号:
分子量:
282.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C=N1)=CC=C1B2OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO2
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-7-8-16(18-13-14)17-20-11-9-19(10-12-21-17)15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13H,9-12H2,1H3
InChI Key
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
詳細
安定剤としてイソプロパノールとN-フェニルジエタノールアミンが含まれていることがあります(含有量不定)
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648825-500MG:
648825-5G:
648825-1G:
648825-BULK:
648825-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)