Merck
647578
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
98%
別名:
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(Br)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
245.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
647578-10G:
647578-VAR:
647578-BULK:
647578-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)