Merck
646881
Supelco
クロロホルム 溶液
NIST standard reference material, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
NIST standard reference material
濃度
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
NMR管サイズ× L
1.7 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
646881-BULK:
646881-VAR:
646881-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)