Merck
646113
Sigma-Aldrich
3,5-ジブロモ-4-ピリジンカルボキシアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Br2NO
CAS番号:
分子量:
264.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
118-122 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
InChI Key
WPBYVMDYYFWYAY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646113-1G:
646113-VAR:
646113-BULK:
646113-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)