Merck
645559
Sigma-Aldrich
メチル 3-チオフェンカルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2S
CAS番号:
分子量:
142.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
98 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-8-6(7)5-2-3-9-4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
ZTRAEMILTFNZSM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
645559-5G:
645559-1G:
645559-VAR:
645559-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)