スキップする
8.02411
Chloroacetyl chloride
for synthesis
別名:
Chloroacetyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
分子量:
112.94
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
201-171-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
25.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat), 662 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
105-110 °C/1013 hPa
mp
-22.5 °C
density
1.417 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Chloroacetyl chloride for synthesis. CAS 79-04-9, molar mass 112.94 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.417 - 1.420Identity (IR)passes test
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D550081044938.08391
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.417 g/cm3 at 20 °C
density
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
105-110 °C/1013 hPa
bp
107-108 °C (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
bp
132 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-22.5 °C
mp
-
mp
−22 °C (lit.)
mp
-57 °C
vapor pressure
25.3 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
60 mmHg ( 41.5 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Lungs
supp_hazards
保管分類
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
適用法令
Deleterious substance
pdsc
Flammable liquids + Type 3 petroleums + Hazardous rank III + Water insoluble liquid
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified