Merck
645087
Sigma-Aldrich
5-フェニルイソオキサゾール-3-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥34,310
¥34,310
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥34,310
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO3
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,310
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
160-164 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-9(14-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
XJYOBHXWBRKOQO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645087-VAR:
645087-BULK:
645087-5G:
645087-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytical studies on isoxazoles. II A new fluorimetric determination of 5-phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid and its application to the determination of perisoxal in plasma.
T Umeda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(12), 3507-3513 (1980-12-01)
Annamaria Lilienkampf et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(2), 678-688 (2009-12-17)
New antituberculosis (anti-TB) drugs are urgently needed to shorten the 6-12 month treatment regimen and especially to battle drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (Mtb) strains. In this study, we have continued our efforts to develop isoxazole-based anti-TB compounds by applying rational drug