Merck
643572
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-2-ピコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F3N
CAS番号:
分子量:
147.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.419
bp
139-141 °C
密度
1.275 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h1-4H
InChI Key
ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
643572-1G:
643572-5G:
643572-BULK:
643572-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Malcolm E Tessensohn et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(16), 2250-2257 (2017-06-14)
The voltammetric behavior of 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylenediamine was found to be able to differentiate the hydrogen acceptor abilities of electroinactive pyridine compounds in acetonitrile. Weak and strong hydrogen acceptors were distinguished through the onset of a third oxidation process that came about